L(+)-Tartrate de potassium et de sodium
Fournisseur: Lovibond
466101
LOVI466101EA 34.4 EUR InStock
LOVI466101
L(+)-Tartrate de potassium et de sodium
L(+)-Tartrate de potassium et de sodium
Formule: C₄H₄KNaO₆
Point de fusion: 90…100 °C
Densité: 1.79 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00065391
Numéro CAS: 304-59-6
EINECS: 206-156-8
Merck Index: 12,07840
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité