Nitrite VHR L, 500 ml
Fournisseur: Lovibond
471170
LOVI471170EA 21.9 EUR InStock
LOVI471170
Nitrite VHR L, 500 ml
Kits de tests environnementaux
Easily monitor nitrite levels in closed-loop cooling systems with this liquid reagent. Proper control of nitrite levels prevents pipework corrosion. This easy-to-use colourimetric method test can monitor high levels (up to 2,500 mg/L) of nitrite without the need to dilute samples.
Unlike similar colourimetric tests on the market, this test provides the full testing range industrial water treaters need and avoids the release of potentially harmful nitrogen oxides during testing.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité