Kit d'indice de densité de limon
Fournisseur: Lovibond
56K001901
LOVI56K001901EA 718 EUR InStock
LOVI56K001901
Kit d'indice de densité de limon
Kits de tests environnementaux
L'indice de densité de limon (IDM) est une mesure de la teneur en solides ou en particules de l'eau et revêt une importance particulière lors de la mise en service d'une installation d'osmose inverse.
  • Calculs de l'IDS en seulement 15 minutes
  • Convient parfaitement aux installations d'osmose inverse
  • Permet de calculer le temps d'encrassement de la membrane, la fréquence des lavages à contre-courant et la durée de vie de la membrane.
Le kit utilise un système membrane/débitmètre pour permettre le calcul de l'IDS en 15 minutes seulement. Un nombre suffisant de membranes est inclus pour 100 tests.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité