Ferroïne (Phénanthroline-1,10-fer(II) sulfate) solution N1 indicateur
Fournisseur: Lovibond
56L017165
LOVI56L017165EA 25.7 EUR InStock
LOVI56L017165
Ferroïne (Phénanthroline-1,10-fer(II) sulfate) solution N1 indicateur
Ferroïne (Phénanthroline-1,10-fer(II) sulfate)
Formule: C₃₆H₂₄FeN₆SO₄
Numéro MDL: MFCD00036428
Numéro CAS: 14634-91-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité