Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Lovibond® SD10 Water Testing pH Pocket Tester

Fournisseur: Lovibond
720010
LOVI720010
Lovibond® SD10 Water Testing pH Pocket Tester
Électrodes Électrodes pH
SD10 pH with its waterproof housing, the pocket tester is ideal for regular checks in industrial plants or swimming pools.

  • Resolution pH: 0.01 ;pH (mV): 1
  • Resolution Temperature: 0,1 °C
  • Calibration Points 1 to 3
  • pH: 0 to 14
  • pH (mV) : 1000 to 1000
  • Temperature: 0 to 50 ° C
  • Dimensions: 40×40×180 mm
  • Weight: 151 g
  • Weight with Packaging: 268 g

Plus, the transparent lid not only provides a secure stand for the Pocket Tester in daily use, but also makes it easier to maintain the electrodes. A three-colour LED lighting system - blue, green and red - and new display icons make the tester easy to use and intuitive to operate. The use of energy saving LEDs and 4× AAA batteries greatly extends the life of the new Pocket Tester range to up to 2000 hours

Application: Boiler Water, cooling water, drinking water, treatment, pool water-control, waste water treatment.

With the included lanyard, each SD Series tester can be worn comfortably around the neck or attached to a pocket, waistband or belt with the clip on the head of the tester, allowing it to be taken anywhere
without tiring the hands.

Calibration indicator: Yes.
Stability indicator: Yes.
Auto-hold function: Yes.
Alarm limits: Yes.
Environmental Conditions: 0 to 60 °C/0 to 80% rel. humidity (non-condensing).

Certifications: Class IP 67, Compliance CE.

Information de livraison: It include meter in a robust plastic case with hanger, 4 batteries, lanyard, pH 4, 7, 10 buffer tablets (1 strip of 10 tablets each), 3 M KCl storage solution for pH/ORP, instruction manual, warranty declaration, certificate of compliance.

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

ACCESSOIRES

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité