Urine containers, with screw cap and spout
Fournisseur: LP ITALIANA SPA
108039
LPIT108039EA 161 EUR InStock
LPIT108039
Urine containers, with screw cap and spout
Systèmes de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons d'urine
Container made of HDPE.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité