Récipients de coloration de type Hellendahl
Fournisseur: LP ITALIANA
290417
LPIT290417EA 77 EUR InStock
LPIT290417
Récipients de coloration de type Hellendahl
Pots Cuves de coloration
Jar made of TPX.
It hold up to 16 microscopic slides.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité