Portoirs de vidange
Fournisseur: LP ITALIANA
291195
LPIT291195EA 98.7 EUR InStock
LPIT291195
Portoirs de vidange
Portoirs Égouttoirs
Drying rack, made of PP, with 81 places that can be fully disassembled.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
  • With carrying handle
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité