Flacons à bouchon clipsable ou clip
Fournisseur: DWK Life Sciences
105040
LSUK105040EA 67.1 EUR InStock
LSUK105040
Flacons à bouchon clipsable ou clip
Fioles
Ces flacons sont particulièrement adaptés au stockage des poudres et échantillons « secs ». Les flacons sont fabriqués à partir d'un verre neutre de type 1B de qualité supérieure. Les bouchons sont en PEBD.
  • Un seul bouchon s'adapte à toutes les tailles de flacon
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité