Kit de PCR en temps réel pour Legionella spp. (ISO/TS 12869)
Fournisseur: VWR Chemicals
M01010KCEA 535 EUR InStock
M01010KC
Kit de PCR en temps réel pour Legionella spp. (ISO/TS 12869)
Réactifs pour acides nucléiques qPCR/RT-qPCR Enzymes and Kits
Kit PCR en temps réel pour la détection et la quantification de Legionella spp. dans les échantillons environnementaux (ISO/TS 12869). Le kit contient tous les réactifs nécessaires pour 100 réactions. Ce produit permet une détection et une quantification rapides et efficaces de Legionella spp.
  • Performances optimales sur une large gamme d'échantillons d'eau
  • Flux de travail compatible avec la norme ISO 11731:2017
  • Réactifs thermiquement très stables
  • Sondes avec extincteurs à haute efficacité
  • Uracil-DNA Glycosylase (UDG) pour éliminer la contamination provenant d'autres PCR
  • Contrôle positif interne pour détecter les inhibiteurs d'amplification et les résultats faux négatifs
  • Compatible avec les thermocycleurs de dernière génération
  • Compatible avec les procédures PCR de viabilité
Kit PCR en temps réel pour la détection et la quantification de Legionella spp. dans les échantillons d'eau potable et tous les types d'eaux continentales (traitées et non traitées). Il est conforme aux spécifications techniques définies dans la norme ISO/TS 12869 Qualité de l'eau - Détection et quantification de Legionella spp. et/ou Legionella pneumophila par concentration et amplification génétique par réaction en chaîne par polymérase quantitative (qPCR). Il peut également être utilisé pour confirmer la présence de colonies suspectes isolées dans des milieux de culture sélectifs. Les sondes et les amorces PCR sont celles recommandées dans la spécification technique de Legionella spp.
Certifications: Conforme à la norme ISO/TS 12869.
Attention: stored in a freezer at -20ºC
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité