Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

TRIS HCl (Tris-(hydroxyméthyl)-aminométhane chlorhydrate) ≥99.5%, grade dédié à la protéomique

Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
Synonyms: Tris(hydroxymethyl)methylamine hydrochloride, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol hydrochloride, Trizma® hydrochloride, Trizma(R) hydrochloride, Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride, TRIS HCl, Tromethane hydrochloride, Tris-HCl, Tris(hydroxymethyl)methylammonium chloride, Trometamol hydrochloride, THAM HCl

M108-1KGEA 255 EUR InStock
M108-1KG
TRIS HCl (Tris-(hydroxyméthyl)-aminométhane chlorhydrate) ≥99.5%, grade dédié à la protéomique
TRIS HCl (Tris-(hydroxyméthyl)-aminométhane chlorhydrate)


Formule: NH₂C(CH₂OH)₃·HCl
MW: 157,6 g/mol
Point de fusion: 150…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012590
Numéro CAS: 1185-53-1
EINECS: 214-684-5
Merck Index: 12,09902
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3cbdc9446fdb9bcfe3f1d992ff20a16726f98113&vid=3d668801395b81fa595401a752279006da8fd3cb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Calcium <0.0001%
Copper <0.0001%
DNase none detected
Electrophoresis Pass
Insolubles <0.001%
Iron <0.001%
Lead <0.0001%
Magnesium <0.0001%
Manganese <0.0001%
pH (0.1 M, Water) @25 °C 4.2 – 4.9
Protease none detected
Purity >99.5
RNase none detected
Zinc ≤0.0001%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité