Guanidinium chlorure ≥99.5%, grade dédié à la protéomique
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
M110-500GEA 307 EUR InStock
M110-500G
Guanidinium chlorure ≥99.5%, grade dédié à la protéomique
Guanidinium chlorure
Adapté pour la purification d'acides nucléiques ou de polypeptides à partir de sources cellulaires et l'inhibition de l'activité à la fois de la RNase et des protéases.
Formule: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Point de fusion: 185 °C
Densité: 1.354 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013026
Numéro CAS: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
Merck Index: 13,04578
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da5a871cab977e6d9dc666b457732eb1e869a714&vid=b0d4fcb044b6106fce8e40448dbf2ce6e7077ad7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Abs.@230 nm (6 M, Water) <0.15
Abs.@260 nm (6 M, Water) <0.03
Arsenic <0.0005%
DNase none detected
Iron <0.0005%
Lead <0.0005%
Melting Point 181 – 187 °C
Protease none detected
Purity >99.5%
RNase none
Solubility (6 M, water) Pass
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité