Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium dodécyle sulfate (SDS) 200 g/l en solution aqueuse, grade dédié à la protéomique

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Dodecyl sulphate sodium salt, Sodium dodecyl sulfate, Dodecyl sulphuric acid sodium salt, Lauryl sulphate sodium salt, Sodium lauryl sulphate

M112-500MLEA 144 EUR InStock
M112-500ML
Sodium dodécyle sulfate (SDS) 200 g/l en solution aqueuse, grade dédié à la protéomique
Sodium dodécyle sulfate (SDS)
Détergent puissant utilisé dans les tampons de lyse pour la dissociation complète des membranes et la dénaturation des protéines.

  • High purity and protease-free
  • Suitable for most biological applications
  • Used in denaturing gel electrophoresis


Formule: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MW: 288,38 g/mol
Densité: 1…1.1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036175
Numéro CAS: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
ONU: 1325
ADR: 4.1,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
DNase NONE
pH @25 °C 5.0 – 8.0
Protease NONE
RNase NONE

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité