Guanidinium chlorure 8 mol/l en solution aqueuse, Qualité Biotechnologie
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
M113-4LEA 2160 EUR InStock
M113-4L
Guanidinium chlorure 8 mol/l en solution aqueuse, Qualité Biotechnologie
Guanidinium chlorure
Une solution concentrée préparée avec de la poudre de qualité biotechnologie pour une utilisation aisée dans les procédures de purification des acides nucléiques et des protéines.
Formule: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013026
Numéro CAS: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da5a871cab977e6d9dc666b457732eb1e869a714&vid=b0d4fcb044b6106fce8e40448dbf2ce6e7077ad7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Protease none detected
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité