Acrylamide 40% en solution aqueuse, Acryl 40™, grade dédié à la protéomique
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Prop-2-enamide
M121-500MLEA 178 EUR InStock
M121-500ML
Acrylamide 40% en solution aqueuse, Acryl 40™, grade dédié à la protéomique
Acrylamide
VWR offers an extensive line of acrylamide and bis-acrylamide pre-weighed powder blends, pre-mixed stock solutions, and ready to use solutions for customised polyacrylamide gel electrophoresis of proteins and PAGE of nucleic acids. Our ultra-pure (>99,9%) acrylamide and bis-acrylamide powders provide the flexibility to prepare solutions having concentrations and ratios for all electrophoresis applications. Liquid blends minimise the handling of neurotoxic acrylamide.
  • Manufactured from ultra-pure powders with acrylamide purity >99,9%
  • Convenient, ready to use
  • Eliminates hazardous powdered acrylamide handling
Formule: C₃H₅NO
MW: 71.08 g/mol
Point d'ébullition: 232
Point de fusion: 84.5
Point d'éclair: 138
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008032
Numéro CAS: 79-06-1
EINECS: 201-173-7
ONU: 3426
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7687b7f17a8cdf31c559a33fd5d4021a2e50a40a&vid=fecebe0c34b037788df119c11bfc9637d78cda0d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Acrylic Acid <0.005%
Conductivity <5 umhos
DNase none detected
Electrophoresis Pass
pH @25 °C 6 - 7
Protease none detected
RNase none detected
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..