Sodium thiosulfate pentahydraté ≥99%, grade dédié à la protéomique
Fournisseur: VWR Chemicals
M132-500GEA 147 EUR InStock
M132-500G
Sodium thiosulfate pentahydraté ≥99%, grade dédié à la protéomique
Sodium thiosulfate pentahydraté
Formule: Na₂S₂O₃.5H₂O
Point de fusion: 49 °C
Densité: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149186
Numéro CAS: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
ADR: ,
Merck Index: 12,08844
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Insolubles <0.005%
pH (5%, Water) @25 °C 6 – 8.4
Protease none detected
Purity >99%
Sulphate and Sulphite <0.1%
Sulphide <0.0001%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité