Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Ammonium persulfate (APS) ≥98%, Pro-Pure, grade dédié à la protéomique

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Peroxidisulphuric acid diammonium salt, Ammonium persulphate

M133-100GEA 113 EUR InStock
M133-100G M133-25G
Ammonium persulfate (APS) ≥98%, Pro-Pure, grade dédié à la protéomique
Ammonium persulfate (APS)
Tested to be nuclease-, DNase- and/or protease-free where applicable. Appropriate for use in proteomic research applications.


Formule: (NH₄)₂S₂O₈
MW: 228.2 g/mol
Point de fusion: 120
Densité: 1.98 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003390
Numéro CAS: 7727-54-0
EINECS: 231-786-5
ONU: 1444
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,00545
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82a373f21d34e63dc94c0598f3f33ba6bbfdb2b&vid=2b6d196dbf07ce4dd528ac7b4f8456678accd3ba&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Chloride & Chlorate ≤0.001%
DNase none detected
Electrophoresis (P/F) Pass
Heavy Metals (as Pb) ≤0.005%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.001%
Manganese ≤0.00005%
Protease none detected
Purity ≥98%
Residue on Ignition ≤0.05%
RNase none detected
Titrable Free Acid ≤0.04 meq/g

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..