Imidazole ≥99%, grade dédié à la protéomique
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
M136-100GEA 622 EUR InStock
M136-100G
Imidazole ≥99%, grade dédié à la protéomique
Imidazole
Formule: C₃H₄N₂
Point d'ébullition: 255 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 89…90 °C
Densité: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005183
Numéro CAS: 288-32-4
EINECS: 206-019-2
ONU: 3263
ADR: 8,II
Merck Index: 13,04935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48eba49e61201d6fffa2bef0c54633a20660c7ef&vid=e7f154e4976b52732539e49bbff60454d5eb82ff&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
DNase none detected
Appearance White to slightly yellow solid
Insolubles ≤0.1%
Melting Point 88 – 92 °C
pH (5%, Water) @25 °C 9.5 – 10.5
Protease none detected
Purity ≥99%
RNase none detected
Solubility (20%, Water) Pass
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité