Kit Mag-Bind® RXNPure Plus
Fournisseur: OMEGA BIO-TEK
M1386-01
M1386-01EA 748 EUR InStock
M1386-01
Kit Mag-Bind® RXNPure Plus
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Le kit Mag-Bind® RXNPure Plus permet de procéder à une isolation rapide et fiable d'ADN par PCR et réactions enzymatiques avec des taux de récupération élevés. Ce système associe les chimies exclusives aux propriétés de liaison réversibles de l'acide nucléique de billes magnétiques liant de façon sélective les amplicons PCR de 100 pb et plus et éliminent les excès de nucléotides, d'amorces et les petits produits d'amplification non ciblés, tels que les dimères-amorces.
  • Élimine efficacement les excès d'amorces, de dimères-amorces, de dNTP et de sels
  • Pas d'étape de centrifugation/filtration
  • Évolutif : peut s'adapter à la plupart des robots de traitement de liquides standard
  • Utilisation en format 96 ou 384 puits
Ce kit est conçu pour la purification manuelle et entièrement automatisée et ne nécessite pas la reprogrammation des instruments de manipulation des liquides en fonction de votre méthode actuelle.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité