Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

TRITON™ X-114, grade dédié à la protéomique

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger

M144-1LEA 104 EUR InStock
M144-1L
TRITON™ X-114, grade dédié à la protéomique
Triton® X-114
Détergent non ionique qui sépare efficacement les protéines hydrophiles des protéines transmembranaires et hydrophobes sans affecter l'activité biologique.

  • High purity and protease-free
  • Suitable for most biological applications

These detergents have uncharged hydrophilic groups and are gentle, non-denaturing detergents ideal for studying the conformation and function of proteins, because they keep secondary and tertiary structure intact.


Point d'ébullition: 150 °C (1013hPa)
Densité: 1,055 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 93 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00128254
Numéro CAS: 9036-19-5
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Cloud Point (1%, Water) 22 - 28 °C
Colour (APHA) < 100
Refractive index 1,48 - 1,50

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité