α-Toluenesulfonyle fluorure ≥99.0%, grade dédié à la protéomique
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: PMSF, Phenylmethanesulphonyl fluoride, Phenylmethylsulphonyl fluoride, α-Toluenesulphonyl fluoride
M145-25GEA 224 EUR InStock
M145-25G
α-Toluenesulfonyle fluorure ≥99.0%, grade dédié à la protéomique
α-Toluenesulfonyle fluorure
Un inhibiteur de sérine protéase irréversible de la trypsine, de la chymotrypsine, de la kallikréine, de la subtilisine et de la thrombine. Il inhibe également la cystéine protéase de la papaïne.
Formule: C₇H₇FO₂S
MW: 174,2 g/mol
Point d'ébullition: 80…85 °C (0.3 Torr)
Point de fusion: 91…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007424
Numéro CAS: 329-98-6
EINECS: 206-350-2
ONU: 2923
ADR: 8 (6.1),III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification PASS
Melting Point 91 - 95 °C
Purity 99.0 %
Solubility (5 %, EtOH) PASS
TLC ONE SPOT
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité