Tween® 20 (Polysorbate), grade dédié à la protéomique
Fournisseur: VWR Chemicals
M147-1LEA 103 EUR InStock
M147-1L
Tween® 20 (Polysorbate), grade dédié à la protéomique
Tween® 20 (Polysorbate)
Détergent non ionique qui sépare efficacement les protéines hydrophiles des protéines transmembranaires et hydrophobes sans affecter l'activité biologique.
  • High purity and protease-free
  • Suitable for most biological applications
Non-ionic detergents have uncharged hydrophilic groups and are gentle, non-denaturing detergents ideal for studying the conformation and function of proteins, because they keep secondary and tertiary structure intact.
Formule: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 149 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00165986
Numéro CAS: 9005-64-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Arsenic <0,0003 %
DNase None detected
Heavy metals <0,001 %
Hydroxyl Number 96 - 108
Identification Passes
Moisture (KF) <3,0 %
Protease None detected
Residue on Ignition ≤0,25 %
RNase None detected
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité