Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol) ≥99.8%, grade dédié à la protéomique
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
M151-1KGEA 212 EUR InStock
M151-1KG
Tris-(hydroxyméthyl) aminométhane (TRIS, Trométamol) ≥99.8%, grade dédié à la protéomique
Tris(hydroxymethyl)aminomethane (TRIS, Trometamol)
Réactif pour la stabilisation des formulations de tampon et l'électrophorèse des molécules biologiques.
Formule: NH₂C(CH₂OH)₃
Point d'ébullition: 357 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 169…172 °C
Densité: 1.328 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004679
Numéro CAS: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 13,09842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=81895d1047698a1dfe0d7ffb45301528644796fd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Abs.@280 nm (1M, Water) 0.05
Arsenic <0.0005%
Copper <0.0001%
DNase NONE
Insolubles 0.005 %
Iron <0.0001%
Lead <0.0001%
Loss on Drying 1.0%
Magnesium 0.0005%
Protease NONE
Purity 99.8%
RNase NONE
Solubility (10%, Water) PASS
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité