VWR®, Bovine aprotinin (from Lung)
Fournisseur: VWR Chemicals
M167-10MGEA 186 EUR InStock
M167-10MG
VWR®, Bovine aprotinin (from Lung)
Protéines et Peptides
Un inhibiteur de sérine protéase compétitif et réversible de la chymotrypsine, de la trypsine, de la kallikréine et de la plasmine. Il n'est pas un inhibiteur du facteur Xa et de la thrombine.
Activity (KIU/mg)      ≤4500
Purity (HPLC)      Pass
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité