Dosage de protéines Bradford, qualité protéomique
Fournisseur: VWR Chemicals
M172-1LEA 234 EUR InStock
M172-1L
Dosage de protéines Bradford, qualité protéomique
Tests Essais protéiniques
Le dosage de protéines Bradford est le dosage colorimétrique privilégié pour quantifier la concentration totale en protéines. Basée sur la formation complexe entre les résidus d'acides aminés basiques et aromatiques avec le colorant Coomassie® bleu brillant G-250, la méthode de Bradford est plus facile, plus rapide et plus sensible que la méthode de Lowry.
  • Sensible, rapide et homogène
  • Protocole standard pour mesurer les concentrations de 10 à 100 μg
  • Protocole de microdosage pour mesurer les concentrations de 1 à 10 μg
Information de livraison: le kit comprend un réactif Bradford (1 l) et un étalon d'albumine de bœuf, 0,5 mg/ml (1,5 ml).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité