Méthanol absolu sans acetone
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
M1775-1GA
M1775-1GAEA 149 EUR InStock
M1775-1GA
Méthanol absolu sans acetone
Méthanol
Formule: CH₃OH
MW: 32,04 g/mol
Point d'ébullition: 64-65 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: -98 °C
Densité: 0.79 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 11 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004595
Numéro CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
ONU: 1230
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Vapor Pressure 410 mmHg ( 50 °C)
Appearance complying
Autoignition Temperature 725 °F
Refractive Index n20/D 1.329 (lit.)
Explosion Limit 36 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité