Chromazurol B
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ200
M1782-1G
M1782-1GEA 355 EUR InStock
M1782-1G
Chromazurol B
Chromazurol B
Chromeazurol B is a dye, belonging to the class of triphenylmethanes.
  • Chromeazurol B may be used as a synthetic dye in the determination of trace levels of uranium in water samples using spectrophotometric technique
Formule: C₂₃H₁₄Cl₂Na₂O₆
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00036446
Numéro CAS: 1796-92-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1c4bbb3e476e5a559aad73db9e1175154443ba9&vid=d98fbf6de7335940071ed3fb25e3ac8da7dce443&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Brown with an orange to red cast powder
Solubility Slightly hazy orange solution at 4 mg plus 4 ml of water
Dye content approx. 60%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité