VWR®, Leupeptin hemisulphate
Fournisseur: VWR Chemicals
M180-5MGEA 548 EUR InStock
M180-5MG
VWR®, Leupeptin hemisulphate
Protéines et Peptides
Un inhibiteur réversible des cystéines protéases et des sérines protéases ressemblant à la trypsine. Il inhibe la plasmine, la papaïne, la kallikréine, la thrombine et les cathepsines A et B.
  • Product is animal-free
Extracted proteins are exposed to the threat of degradation by proteases from the moment cells or tissues are lysed. Proteases present in the living cell are released from their regulated environment into the extract where they may freely degrade their targets, resulting in drastically reduced protein yield and sample quality. Complex protein solutions are typically treated with a mixture of several protease inhibitors in order to preserve the native state of the proteins.
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flacon Verre 5 mg M180-5MG
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité