VWR®, Pepstatin A
Fournisseur: VWR Chemicals
M183-5MGEA 96.9 EUR InStock
M183-5MG
VWR®, Pepstatin A
Protéines et Peptides
An aspartic protease inhibitor of pepsin, renin, and cathepsin D. Can also block HIV protease. Not soluble in water.
FTIR: Suitable
Melting point: 220-240 ° C
Optical rotation (0.5%, MeOH): -95 to -85 °
Purity (HPLC): 75%
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité