Molybdenum Blue reagent, réactif en spray, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Danger
M1942-100ML
M1942-100MLEA 108 EUR InStock
M1942-100ML
Molybdenum Blue reagent, réactif en spray, Sigma-Aldrich®
Molybdenum Blue reagent
For use in the detection of phospholipids and related compounds.
Température de stockage: Température ambiante
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité