VWR® Separating Gel Buffer, 4X
Fournisseur: VWR Chemicals
M197-500MLEA 393 EUR InStock
M197-500ML
VWR® Separating Gel Buffer, 4X
Tampons Tampons d'électrophorèse Tampons de séparation
4X concentrated buffer solution (1,5 M Tris, pH 8,8 and 0,4% SDS). Used for preparation of standard acrylamide:bis-acrylamide gels as well as preparation of gels using PAGE-PLUS™ acrylamide solution.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité