Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

MTT Formazan, en poudre

Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY

M-Clarity™ quality level = MQ200

M2003-1G
M2003-1GEA 171 EUR InStock
M2003-1G
MTT Formazan, en poudre
MTT Formazan
MTT Formazan has been used to measure cell viability.

MTT assay is a colorimetric reaction, generally used to examine cell viability. It involves the enzymatic reduction of a yellow-colored, water-soluble, 3-[4,5-dimethylthiazole-2-yl]-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) to purple-colored, water-insoluble, MTT-formazan. This reaction is catalyzed by mitochondrial dehydrogenase and only occurs in viable cells. Thus, the amount of blue formazan is proportional to the number of viable cells. The absorbance of the formazan solution is analyzed spectrophotometrically at 570 nm.


Formule: C₁₈H₁₇N₅S
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00080731
Numéro CAS: 57360-69-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7f8ce69da96e18e7636eba0716cd45993950bbe&vid=40f0a0ad3ca2b0db1be63728ce8afca42587dd22&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Form) Powder
Carbon 62.8 - 66.1 %
Nitrogen 20.4 - 21.4 %
Purity (TLC) ≥ 97 %
Solubility (Colour) Conforms to Requirements

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité