Iodoacétamide ≥98%, grade dédié à la protéomique
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
M216-30GEA 247 EUR InStock
M216-30G
Iodoacétamide ≥98%, grade dédié à la protéomique
Iodoacétamide
Formule: ICH₂CONH₂
MW: 184,96 g/mol
Point d'ébullition: 266 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 91…94 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008028
Numéro CAS: 144-48-9
EINECS: 205-630-1
ONU: 2928
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Loss on drying <1%
Melting point 90 − 93 °C
Protease none detected
Purity >98%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité