Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Thiourée ≥99%, grade dédié à la protéomique

Fournisseur: VWR Chemicals
Attention

M226-100GEA 0 EUR InStock
M226-100G
Thiourée ≥99%, grade dédié à la protéomique
Thiourée


Formule: NH₂CSNH₂
Point de fusion: 174…177 °C
Densité: 1.435 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008067
Numéro CAS: 62-56-6
EINECS: 200-543-5
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,09443
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fff6222c54fe16ea4d36edcbf320745cb1e18d6&vid=e9ae5dc49e92d68f893244a5cd4e0245f289ed09&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting range 165 − 178 °C
Protease none detected
Purity ≥99%
Solubility (1%, Water) Pass
Appearance White powder

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité