Tween® 20 (Polysorbate) 10% en solution aqueuse, grade dédié à la protéomique exempt de peroxydes
Fournisseur: VWR Chemicals
M228-10ML-5PKEA 163 EUR InStock
M228-10ML-5PK
Tween® 20 (Polysorbate) 10% en solution aqueuse, grade dédié à la protéomique exempt de peroxydes
Tween® 20 (Polysorbate)
Contains 5×10 ml vials of 10% solution.
  • Optimised for isolating proteins and sample preparation
  • Contains < 1ug of peroxide per ml
  • Convenient concentrations pre-measured in ampoules
  • Long-term stability
Information de livraison: Ce produit contient 5 flacons de 10 ml de solution 10%.
Formule: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00165986
Numéro CAS: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
DNase NONE
Heavy Metals 0.001 %
Identification PASS
Milliflex (SDA) NONE
Milliflex (TSA) NONE
Peroxide 1.0 umol/ml
Protease NONE
Residue on Ignition 0.25 %
RNase NONE
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité