VWR®, Tampon de blocage, lait en poudre écrémé
Fournisseur: VWR Chemicals
M232-39.8G-5PKEA 193 EUR InStock
M232-39.8G-5PK
VWR®, Tampon de blocage, lait en poudre écrémé
Tampons Tampons d'électrophorèse Tampons bloquants
Chaque paquet de tampon de blocage en poudre permet d'obtenir un litre de solution 1X.
  • Facile à utiliser
  • Optimiser la performance des essais en utilisant des tampons de blocage de haute qualité
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité