TRITON™ X-100 10% en solution aqueuse, grade dédié à la protéomique exempt de peroxydes
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
M236-10ML-5PKEA 262 EUR InStock
M236-10ML-5PK
TRITON™ X-100 10% en solution aqueuse, grade dédié à la protéomique exempt de peroxydes
TRITON™ X-100
High purity Pro-Pure™ grade detergents are carefully packed under inert gas, making them extremely stable.
  • Optimised for isolating proteins and sample preparation
  • Contains <1 ug/ml of peroxide
  • Convenient concentrations pre-measured in ampoules
  • Long-term stability
Information de livraison: Ce produit contient 5 flacons de 10 ml de solution 10%.
Point d'ébullition: ~100 °C (1013 hPa)
Densité: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132505
Numéro CAS: 9002-93-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Colour (APHA) ≤100
Peroxides-free Pass/fail
pH (50%, Water, 25° C) 6,0 - 8,0
Protease- free Pass/fail
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité