VWR®, Protease inhibitor cocktail, mammalian
Fournisseur: VWR Chemicals
M250-1MLEA 117 EUR InStock
M250-1ML
VWR®, Protease inhibitor cocktail, mammalian
Suppléments et additifs pour culture cellulaire
Contains protease inhibitors for mammalian cell use: AEBSF, Aprotinin, E-64, Bestatin, Leupeptin and Pepstatin
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité