VWR® Protease Inhibitor Cocktail, Plant
Fournisseur: VWR Chemicals
M307-1MLEA 120 EUR InStock
M307-1ML
VWR® Protease Inhibitor Cocktail, Plant
Suppléments et additifs pour culture cellulaire
Contains a mix of protease inhibitors: AEBSF, E-64, Bestatin, Pepstatin, Leupeptin and 1, 10-Phenanthroline. Each vial can be reconstituted in 1 ml dimethyl sulfoxide to form a 100X solution.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité