Solution RapidBlock™, 10X
Fournisseur: VWR Chemicals
M325-100MLEA 294 EUR InStock
M325-100ML
Solution RapidBlock™, 10X
Tampons Tampons d'électrophorèse Tampons bloquants
La solution RapidBlock™ réduit le temps de blocage à 5 minutes pour les procédures de transfert Western et de « dot blot » sur membranes en PVDF et nitrocellulose. Cette formule sans protéines minimise la réactivité croisée et les liaisons aux anticorps non spécifiques, en produisant des transferts avec un bruit de fond faible et un meilleur rapport signal/bruit.
  • Seulement 5 minutes pour blocage sur PVDF ou nitrocellulose
  • Réduction du bruit de fond et de la réactivité croisée
  • Amélioration des signaux de chimiluminescence
  • Formulation sans protéines
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité