VWR® Lysis Buffer, Hypotonic
Fournisseur: VWR Chemicals
M334-100MLEA 160 EUR InStock
M334-100ML
VWR® Lysis Buffer, Hypotonic
Buffers Tampons d'extraction
Tampon sans détergent pour l'isolement des protéines des cellules de culture tissulaire. La lyse cellulaire et l'isolement conséquent de la fraction cytoplasmique brute sont réalisés en moins de 30 minutes.
The protocol is compatible with a variety of downstream applications including Western Blotting and ELISA procedures, as well as protein assays, which are sensitive to the presence of detergents in the lysis buffer.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité