Florisil® 60 - 100 mesh, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
M368-07EA 249 EUR InStock
M368-07
Florisil® 60 - 100 mesh, J.T.Baker®
Magnésium silicate
Selective adsorbent for gas chromatography. Contains activated magnesium silicate.
Formule: MgO₃Si
Densité: 2.51 Kg/L
Numéro MDL: MFCD00078249
Numéro CAS: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 10 %
Mesh - On U.S. No. 60 Sieve ≤10 %
Mesh - Thru U.S. No. 100 Sieve ≤10 %
Appearance (fine, white crystalline powder). However, due to the high temperature involved in the activation process, some small
charred particles may be visible within the product.
Florisil® - Registered Trademark of Floridin Company
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité