Florisil®, BAKER ANALYZED® 100 - 200 mesh, Réactif de Laboratoire pour la chromatographie, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Synonyms: Talc, Magnesium silicate, activated, Silicic acid magnesium salt, Florisil
M369-07EA 256.51 EUR InStock
M369-07
Florisil®, BAKER ANALYZED® 100 - 200 mesh, Réactif de Laboratoire pour la chromatographie, J.T.Baker®
Magnésium silicate
Selective adsorbent for gas chromatography. Contains activated magnesium silicate.
Formule: MgO₃Si
MW: 100.38 g/mol
Densité: 2.51 Kg/L
Numéro MDL: MFCD00078249
Numéro CAS: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité