Bleu de méthyle, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: Aniline blue sodium salt, [[4-[bis[4-[(sulphophenyl)amino]phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]amino]-benzenesulphonic acid sodium salt (1:2), Poirriers blue, Cotton blue, Water blue, C.I. 42780, Aniline blue, water soluble, Disodium [[4-[bis[4-[(sulphonatophenyl)amino]phenyl]methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]amino]benzenesulphonate, Acid Blue 93
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
M5528-25G
M5528-25GEA 195 EUR InStock
M5528-25G
Bleu de méthyle, Sigma-Aldrich®
Bleu de méthyle
Formule: C₃₇H₂₇N₃Na₂O₉S₃
MW: 799.81 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00058509
Numéro CAS: 28983-56-4
EINECS: 249-352-9
Merck Index: 13,06055
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e0dd93fd8c850acc25ffe6d5612e577a0fc82e06&vid=bb467e879ac96a695c323c92253bf4d989856559&prid=web&clid=SAPDAM
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flacon verre pour solides 25 g M5528-25G
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité