Magnésium sulfate, anhydre ≥99.5%, Qualité Réactif
Fournisseur: Honeywell Chemicals
M7506-500G
M7506-500GEA 131 EUR InStock
M7506-500G
Magnésium sulfate, anhydre ≥99.5%, Qualité Réactif
Magnésium sulfate
  • ≥95% for general laboratory use.
Formule: MgSO₄
Point de fusion: 1.130 °C (dec.)
Densité: 2.7 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011110
Numéro CAS: 7487-88-9
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 12,05731
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc2ae189b0cbc1bfc599951528466503d0d9008&vid=63867221020ebd2c8c227492e609a4764639ff79&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated to the dried substance) Min. 99.5 %
Loss on drying (105°C) Max. 2 %
Colour of the solution complying
Clearness of the solution complying
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité