ReproSil Chiral-NR HPLC Columns
Fournisseur: DR. MAISCH GMBH
R13.NR.S1003
MAISR13.NR.S1003EA 1525 EUR InStock
MAISR13.NR.S1003
ReproSil Chiral-NR HPLC Columns
Colonnes pour chromatographie
One of the most versatile chiral column available for normal phase HPLC. Use on compounds with aromatic, amide, carbamate, ester groups, alkyl amines, and compounds with multiple stereogenic sites.
  • Phase/modification: Prikel-brush-type
Thumb rule: For aromatic compounds with O, N or S near Chiral-Centre.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité