[EN]REPROSIL-PUR120 PHENYL 3 ΜM 150 X 4. 1 * 1 Pce
Fournisseur: DR. MAISCH GMBH
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
[EN]REPROSIL-PUR120 PHENYL 3 ΜM 150 X 4. 1 * 1 Pce MAISR13.PE.S1546 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou