Beard covers
Fournisseur: MUTEXIL
4561101
MAKA4561101EA 8.6 EUR InStock
MAKA4561101
Beard covers
Vêtements à usage unique
Beard cover made of non woven PP. Ideal for use in healthcare environments, hospitals and food processing industries.
  • With round elastics
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité