Blouses de laboratoire
Fournisseur: MUTEXIL
4574702
MAKA4574702EA 191 EUR InStock
MAKA4574702
Blouses de laboratoire
Vêtements à usage unique
Blouses de laboratoire non tissées à usage unique avec col. Adaptées aux environnements industriels et aux secteurs agroalimentaires.
  • Avec fermeture à glissière
  • Sans poches
Poids : 40 g/m²
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité