Blouses de laboratoire
Fournisseur: MUTEXIL
4574713
MAKA4574713EA 160 EUR InStock
MAKA4574713
Blouses de laboratoire
Vêtements à usage unique
Blouses non tissées, à usage unique et avec col. Idéales pour une utilisation dans les environnements industriels et alimentaires.
  • Fermeture par boutons-pression
  • Deux poches
  • La couleur bleue est idéale pour les applications alimentaires
Poids : 40 g/m²
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité